Fortfahren mit
N28906
Nonadecan
99%
Synonym(e):
n-Nonadecane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)17CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.52
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1742892
Assay:
99%
Form:
crystalline, liquid, waxy solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
9.27 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 133.2 °C)
assay
99%
form
crystalline, liquid, waxy solid
autoignition temp.
446 °F
bp
330 °C (lit.)
mp
30-34 °C (lit.)
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C19H40/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-19H2,1-2H3
InChI key
LQERIDTXQFOHKA-UHFFFAOYSA-N
Application
Nonadecane can be used as a core material to synthesize microencapsuled thermal energy storage phase change material with a calcium carbonate (CaCO3) shell.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
74158456276286842
Nonadecan analytical standard
Supelco
74158
Nonadecan
description
99%
description
analytical standard
description
98 atom % D, 99% (CP)
description
99%
assay
99%
assay
≥99.5% (GC)
assay
99% (CP)
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.904 g/mL at 25 °C
density
-
mp
30-34 °C (lit.)
mp
30-34 °C (lit.), 32-34 °C
mp
28-30 °C (lit.)
mp
60-61 °C (lit.)
form
waxy solid, crystalline, liquid
form
-
form
solid
form
-
bp
330 °C (lit.)
bp
330 °C (lit.)
bp
330 °C (lit.)
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nonadecan
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)