Merck
N14808
Sigma-Aldrich
2-Nitrobiphenyl
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5C6H4NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.21
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Dampfdichte
5.9 (vs air)
Dampfdruck
2 mmHg ( 140 °C)
Assay
97%
Selbstzündungstemp.
356 °F
bp
165-170 °C/13 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
36-38 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9NO2/c14-13(15)12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
InChIKey
YOJKKXRJMXIKSR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)