Merck
MT51350032
Mettler-Toledo certified buffer
pH 4.01, volume 250 mL
Größe auswählen
250 ML
€ 26,00
€ 26,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
€ 26,00
About This Item
UNSPSC-Code:
51191600
NACRES:
NB.79
€ 26,00
Check Cart for Availability
Sterilität
non-sterile
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Mettler-Toledo 51350032
Volumen
250 mL
pH-Wert
4.01
Allgemeine Beschreibung
The perfect product for regulated industries. These solutions are traceable to a certificate of an accredited body of DKD.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)