Merck
MT51344773
Mettler-Toledo ISE standard solution
Cyanide
About This Item
UNSPSC-Code:
51191600
NACRES:
NB.79
Form
liquid
Leistungsmerkmale
1000 mg/L Concentration
Hersteller/Markenname
Mettler-Toledo 51344773
Volumen
500 mL
Allgemeine Beschreibung
ISE standad for ion-selective electrodes
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)