Merck
MT51344026
Mettler Toledo InLab® 74 series conductivity probe
InLab® 741, cable L 5 m, Mini-DIN connector
Größe auswählen
1 EA
€ 803,00
€ 803,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 803,00
About This Item
UNSPSC-Code:
39121436
NACRES:
NB.79
€ 803,00
Check Cart for Availability
Materialien
stainless steel shaft
Beschreibung
2 pole stainless steel cell
cell constant 0.105 cm-1
Hersteller/Markenname
Mettler-Toledo 51344026
Messbereich Leitfähigkeit
0.001-500 μS/cm
L × B
120 mm × 12 mm
Kabel L
5 m
Rechtliche Hinweise
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)