MT51343192
Mettler Toledo InLab® Reference Flow electrode
Reference electrode with triple ceramic junction
Größe auswählen
€ 339,00
Voraussichtliches Versanddatum07. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 339,00
Voraussichtliches Versanddatum07. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
glass shaft
Beschreibung
S7 connector
Without cable
Hersteller/Markenname
Mettler-Toledo 51343192
Temperaturmessbereich
0-130 °C
L × B
120 mm × 12 mm
Allgemeine Beschreibung
- Triple ceramic diaphragm
- Electrolyte refill hose coupling
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)