Merck
MT51340333
Mettler-Toledo Economic & Easy combination pH electrode
BNC connection
Größe auswählen
1 EA
€ 240,00
€ 240,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 240,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115604
NACRES:
NB.61
€ 240,00
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
Mettler-Toledo 51340333
Temperaturmessbereich
0-50 °C
Allgemeine Beschreibung
The spear tip design makes it ideal for solid samples such as meat, fruit, cheese, soil and many more; low-maintenance
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)