MT51302070
Mettler-Toledo technical buffer
pH 9.21, volume 30 x 20 mL , sachets
Synonym(e):
liquid pH 9.21 buffer
Größe auswählen
€ 64,20
Größe auswählen
About This Item
€ 64,20
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Mettler-Toledo 51302070
Volumen
30 x 20 mL , sachets
pH-Wert
9.21
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- High-quality Mettler-Toledo Rainbow I buffers for accurate sensor calibration and maintenance.
- Small volume packaging (single-use sachets) ensures guaranteed fresh solutions and ease of use.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)