Merck
MNO000022
Sigma-Aldrich
2-Chloro-N-(5-chloro-2-hydroxyphenyl)propanamide
AldrichCPR
Größe auswählen
1 G
€ 71,00
€ 71,00
Versand innerhalb von 2 Werktagen (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 71,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9Cl2NO2
Molekulargewicht:
234.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
€ 71,00
Versand innerhalb von 2 Werktagen (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
SMILES String
ClC(C)C(=O)Nc1c(ccc(c1)Cl)O
InChI
1S/C9H9Cl2NO2/c1-5(10)9(14)12-7-4-6(11)2-3-8(7)13/h2-5,13H,1H3,(H,12,14)
InChIKey
YDWYALVTNUGOTL-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)