Merck
MDFPFNB-S
Mediflex Gloves, blue nitrile, powder free
size S
About This Item
UNSPSC-Code:
46181504
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
blue nitrile
Größe
S
Beschreibung
textured
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
latex free
powder-free
Verpackung
box of 100 gloves
Länge
240 mm
Allgemeine Beschreibung
Powder free blue nitrile glove. Non sterile, ambidextrous, latex
free, 240mm cuff, textured. Single use only.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)