Merck
M65157
Sigma-Aldrich
(±)-8a-Methyl-3,4,8,8a-tetrahydro-1,6(2H,7H)-naphthalindion
98%
Synonym(e):
9-Methyl-5(10)-octalin-1,6-dion, Miescher-Wieland Keton, Wieland-Miescher-Keton
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H14O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.23
Beilstein:
3201286
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay:
98%
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
47-50 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC12CCC(=O)C=C1CCCC2=O
InChI
1S/C11H14O2/c1-11-6-5-9(12)7-8(11)3-2-4-10(11)13/h7H,2-6H2,1H3
InChIKey
DNHDRUMZDHWHKG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)