Fortfahren mit
M53701
o-Methylisoharnstoffbisulfat
99%
Synonym(e):
2-Methyl-pseudo-harnstoff -monosulfat (1:1), OMI®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 80,40
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2NC(OCH3)=NH · H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
249-622-6
Beilstein/REAXYS Number:
3722928
MDL number:
Assay:
99%
€ 80,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
mp
118-120 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
COC(N)=N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H6N2O.H2O4S/c1-5-2(3)4;1-5(2,3)4/h1H3,(H3,3,4);(H2,1,2,3,4)
InChI key
MDFRYRPNRLLJHT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Legal Information
OMI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
4555981301801BP181
description
99%
description
99%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
assay
99%
assay
99%
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
mp
118-120 °C (lit.)
mp
163-167 °C (lit.)
mp
-
mp
-
functional group
amine
functional group
amine
functional group
-
functional group
-
Gene Information
human ... OPRD1(4985), OPRK1(4986), OPRM1(4988)
rat ... Oprd1(24613), Oprm1(25601)
Gene Information
human ... OPRD1(4985), OPRK1(4986), OPRM1(4988)
rat ... Oprd1(24613), Oprm1(25601)
Gene Information
human ... SLC6A2(6530)
Gene Information
human ... SLC6A2(6530)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)