Fortfahren mit
M46705
N-Methylformamid
99%
Synonym(e):
N-Formylmethylamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HCONHCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
59.07
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-624-6
Beilstein/REAXYS Number:
1098352
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
density
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)NC
InChI
1S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)
InChI key
ATHHXGZTWNVVOU-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
DuPont product
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
473936M26305M78801
description
99%
description
99%
description
≥99%
description
99%
assay
99%
assay
99%
assay
≥99%
assay
99%
bp
198-199 °C (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
bp
204-206 °C (lit.)
bp
112-113 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
refractive index
n20/D 1.433 (lit.)
refractive index
-
mp
−4 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
mp
26-28 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
density
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Methylformamid
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Flammpunkt (°F)
231.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
111 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
123-39-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)