Merck
LGFO500
Sigma-Aldrich
Orange Fluorescent PLGA nanoparticles
500 nm average diameter
Größe auswählen
50 MG
€ 452,00
€ 452,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 452,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
€ 452,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
Excitation/Emission: 530/582 nm
Mean Size: 0.5 ± 0.1
Standard Deviation: <50%
Method: Dynamic Light Scattering
Durchschnittlicher Durchmesser
500 nm
Allgemeine Beschreibung
Particles made of poly(D,L-lactide-co-glycolide) L/G ratio of 50/50, inherent viscosity of ~0.45 dL/g (excitation/emission: 530/582 nm)
Anwendung
Fluorescent PLGA particles for imaging and cell tracking in drug discovery. Particles can be used for fluorscent assays and drug delivery.
Rechtliche Hinweise
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)