Merck
LGFG10K
Sigma-Aldrich
Green Fluorescent PLGA microspheres
5 μm average diameter
Größe auswählen
50 MG
€ 411,00
€ 411,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 411,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
€ 411,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
Excitation/Emission: 460/500 nm
Excitation/Emission: 460/500 nm
Form
pellets
Durchschnittlicher Durchmesser
5 μm
Lagertemp.
-10 to -25°C
Anwendung
Fluorescent PLGA particles for imaging and cell tracking in drug discovery. Particles can be used for fluorscent assays and drug delivery.
Rechtliche Hinweise
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.