Merck
KOB0164
Sigma-Aldrich
3-(4-Methoxy-1-naphthyl)acrylic acid
Größe auswählen
1 G
€ 175,00
€ 175,00
Versand innerhalb von 2 Werktagen (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 175,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
€ 175,00
Versand innerhalb von 2 Werktagen (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
SMILES String
O=C(O)/C=C/C1=CC=C(OC)C2=C1C=CC=C2
InChI
1S/C14H12O3/c1-17-13-8-6-10(7-9-14(15)16)11-4-2-3-5-12(11)13/h2-9H,1H3,(H,15,16)/b9-7+
InChIKey
BDWSMCXLZKKQFV-VQHVLOKHSA-N
Sonstige Hinweise
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Rechtliche Hinweise
Product of Key Organics & BIONET
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)