KN8978300000
Kontes® NMR tubes 3 mm diam., precision
frequency 400 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 0.0010 in. × 0.0015 in.
Synonym(e):
897830-0000
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass tube
colorless tube
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Hersteller/Markenname
Kimble® 897830-0000
Parameter
400 MHz frequency
L × Sturz/Wölbung × Konzentrizität
7 in. × 0.0010 in. × 0.0015 in.
Röhrchendurchm.
3 mm
Wandstärke
0.28 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.