KN8973000008
Kontes® NMR tubes 10 mm diam., disposable grade
frequency 100 MHz, L 8 in.
Synonym(e):
897300-0008
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass tube
colorless tube
flat bottom
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Hersteller/Markenname
Kimble® 897300-0008
Parameter
100 MHz frequency
Länge
8 in.
Röhrchendurchm.
10 mm
Wandstärke
0.38 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Supplied without caps. All tubes supplied in packs of 50.