Merck
JKA13019
Sigma-Aldrich
mPEG12-Azide
About This Item
Lineare Formel:
CH3O(CH2CH2O)11CH2CH2N3
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
liquid
Mol-Gew.
average Mn 12,000
Eignung der Reaktion
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: click chemistry
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: monofunctional
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Monodisperse PEG. Azido group can be reduced to the amine. Azido can reactive with alkyne through click chemistry.
Anwendung
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Rechtliche Hinweise
Product of JenKem Technology
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
Protokolle
Analysis of gene expression data requires a stable reference or loading control. This reference is usually one or more reference genes.
Die Analyse von Genexpressionsdaten erfordert eine stabile Referenz- oder Ladekontrolle. Diese Referenz besteht in der Regel aus einem oder mehreren Referenzgenen.