Wichtige Dokumente
I21904
Isopropylcyclohexan
99%
Synonym(e):
2-Cyclohexyl-propan, Hexahydrocumol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
9.9 mmHg ( 37.7 °C)
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.441 (lit.)
bp
155 °C (lit.)
Dichte
0.802 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)C1CCCCC1
InChI
1S/C9H18/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChIKey
GWESVXSMPKAFAS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
95.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
35 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?