Wichtige Dokumente
I18202
2-Isonitrosoacetophenon
97%
Synonym(e):
ω-Hydroxyiminoacetophenon, ω-Isonitrosoacetophenon, Phenylglyoxaldoxim
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
126-128 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O\N=C\C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO2/c10-8(6-9-11)7-4-2-1-3-5-7/h1-6,11H/b9-6+
InChIKey
MLNKXLRYCLKJSS-RMKNXTFCSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)