Fortfahren mit
H4271
N-(2-Hydroxyethyl)iminodiessigsäure
≥95% (titration)
Synonym(e):
Ethanol diglycine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 526,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOCH2CH2N(CH2COOH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-263-9
Beilstein/REAXYS Number:
1780628
MDL number:
Assay:
≥95% (titration)
€ 526,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (titration)
mp
178 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
OCCN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C6H11NO5/c8-2-1-7(3-5(9)10)4-6(11)12/h8H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
JYXGIOKAKDAARW-UHFFFAOYSA-N
General description
N-(2-Hydroxyethyl)iminodiacetic acid is an organic building block shows different structural motifs. It has 3 bridging moieties that leads to the connects with rare earth metal centers so this can act as both bridging ligand as well as the chelating agent.
Application
N-(2-Hydroxyethyl)iminodiacetic acid can be used in the synthesis of polymeric solids.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
54345705012D9272
description
≥95% (titration)
description
≥98.0% (T)
description
-
description
≥98%
assay
≥95% (titration)
assay
≥98.0% (T)
assay
-
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
178 °C (lit.)
mp
178 °C (lit.)
mp
>300 °C
mp
-
functional group
hydroxyl, amine
functional group
-
functional group
amine
functional group
amide, amine
Still not finding the right product?
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)