Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 150,00 € 112,50 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H7NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
219-456-9
MDL number:
Assay:
90%
€ 112,50
Listenpreis€ 150,00Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
technical grade
Quality Segment
assay
90%
SMILES string
Oc1cccc2cnccc12
InChI
1S/C9H7NO/c11-9-3-1-2-7-6-10-5-4-8(7)9/h1-6,11H
InChI key
CSNXUYRHPXGSJD-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description technical grade, 90% | description 98% | description 97% | description 99% |
| assay 90% | assay 98% | assay 97% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade technical grade | grade - | grade - | grade - |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?