Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H15N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
113.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-342-5
Beilstein/REAXYS Number:
102615
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.471 (lit.)
bp
51-53 °C/15 mmHg (lit.)
density
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCCNCCC1
InChI
1S/C7H15N/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h8H,1-7H2
InChI key
QXNDZONIWRINJR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
84.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
29 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?