Merck
GF99987440
Stainless steel - AISI 304l
wire, Fe/Cr18%/Ni10%, 0.5 mm diameter, length 20 m, temper hard
Synonym(e):
FA145116
Größe auswählen
1 EA
€ 208,00
€ 208,00
Voraussichtliches Versanddatum13. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 208,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
€ 208,00
Voraussichtliches Versanddatum13. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 999-874-40
Länge
20 m
Durchmesser
0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)