Merck
GF99701668
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), sheet, thickness 20 mm, size 300 × 300 mm, natural
Synonym(e):
ET303200
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 997-016-68
Größe
300 × 300 mm
Dicke
20 mm
Farbe
natural
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)