Merck
GF99221878
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 8mm disks, 0.25mm thickness, annealed
Synonym(e):
CU070450
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
annealed
foil (disks)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 992-218-78
Größe × Dicke
8 mm × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)