Merck
GF98838444
Tantal
foil, 100x100mm, thickness 1.5mm, annealed, 99.9%
Synonym(e):
Tantal
Größe auswählen
1 EA
€ 1.770,00
€ 1.770,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.770,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Ta
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.95
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141741
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 1.770,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Assay
≥99.9%
Form
foil
Selbstzündungstemp.
572 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 988-384-44
Widerstandsfähigkeit
13.5 μΩ-cm, 20°C
bp
5425 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2996 °C (lit.)
Dichte
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChIKey
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xinjian Feng et al.
Nano letters, 10(3), 948-952 (2010-02-12)
Tantalum nitride (Ta3N5) has a band gap of approximately 2.07 eV, suitable for collecting more than 45% of the incident solar spectrum energy. We describe a simple method for scale fabrication of highly oriented Ta3N5 nanotube array films, by anodization
Zhongli Cai et al.
Radiation research, 165(3), 365-371 (2006-02-24)
Both thick and thin films of pGEMR-3Zf- plasmid DNA deposited on a tantalum foil were exposed to soft X rays (effective energy of 14.8 keV) for various times in air under a relative humidity of 45% (Gamma approximately 6, where
H H Pieper et al.
The Review of scientific instruments, 83(5), 055110-055110 (2012-06-07)
We present a versatile system for the preparation of oxide crystal surfaces in the ultra-high vacuum (UHV) at temperatures up to 1300 K. Thermal treatment is accomplished by direct current heating of a tantalum foil in contact with the oxide
Tantalum foil used in closing antro-oral fistulas.
E J McCLUNG et al.
United States Armed Forces medical journal, 2(8), 1183-1186 (1951-08-01)
Isolation of the brachial segments of the spinal cord of the chick embryo by means of tantalum foil blocks.
V HAMBURGER
The Journal of experimental zoology, 103(1), 113-142 (1946-10-01)