Merck
GF98663091
Tin/Lead/Silver
foil, Sn62%/Pb36%/Ag2%, thickness 0.5 mm, size 15 × 15 mm, temper as rolled
Synonym(e):
SA190300
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 986-630-91
Größe
15 × 15 mm
Dicke
0.5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)