Merck
GF98645338
Carbon - vitreous - 1000c
foil, thickness 0.10 mm, size 100 × 100 mm, tolerance +0/-0.01mm
Synonym(e):
VC800210
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 986-453-38
Größe
100 × 100 mm
Dicke
0.10 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)