Merck
GF98509629
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 15mm disks, 0.025mm thickness, annealed
Synonym(e):
FF210230
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
annealed
foil (disks)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 985-096-29
Größe × Dicke
15 mm × 0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)