Merck
GF98441679
Nickel
foil, 1m coil, thickness 0.003mm, 99.95%
Synonym(e):
Nickel
Größe auswählen
1 EA
€ 7.170,00
€ 7.170,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 7.170,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Ni
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.69
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141729
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 7.170,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99.95%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 984-416-79
Widerstandsfähigkeit
6.97 μΩ-cm, 20°C
bp
2732 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1453 °C (lit.)
Dichte
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChIKey
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
G E van Dorssen et al.
Journal of X-ray science and technology, 3(2), 109-117 (1992-01-01)
The structure of Ni-C multilayer and single nickel layer samples has been analyzed before and after annealing, using two techniques: fluorescence EXAFS (F1EXAFS) at the Ni-K. edge and CuKα reflection. Annealing at a temperature of 450°C resulted in a change
W K Winnett et al.
Talanta, 41(10), 1627-1630 (1994-10-01)
A modification of the sample introduction system for combustion total organic carbon analyzers is presented where sample is sprayed into the instrument. Thermally created sprays and nebulizer sprays are discussed. It is shown that spray introduction gives more symmetric signals
F E Cecil et al.
The Review of scientific instruments, 81(10), 10D326-10D326 (2010-11-09)
We have examined the observed currents in the front foils of the JET Faraday cup lost alpha particle diagnostic KA-2. In particular, we have sought to understand the currents during Ohmic plasmas for which the ion flux at the detectors
R J Schulz et al.
Physics in medicine and biology, 35(11), 1563-1574 (1990-11-01)
The thermal defects of A-150 plastic and graphite referenced to aluminium were determined for 800 keV protons scattered by a 2 micron nickel foil (mean transmitted energy = 550 keV). Composite cores of Al/A-150, graphite/A-150 and Al/graphite which could be
H T Tien et al.
Photochemistry and photobiology, 49(5), 527-530 (1989-05-01)
Visible light of the solar spectrum is directly converted to stored chemical energy of hydrogen from artificial sea water in a novel electrochemical photovoltaic cell. The principal element of the cell, modeled after the photosynthetic thylakoid membrane, is a semiconductor