Merck
GF98270545
Terbium
lump, 25 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99%
Synonym(e):
TB006100
Größe auswählen
1 EA
€ 1.120,00
€ 1.120,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.120,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Tb
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.93
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141614
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 1.120,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 982-705-45
Widerstandsfähigkeit
116 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
50 g
Max. Stückgröße
25 mm
bp
3230 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1356 °C (lit.)
Dichte
8.234 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Tb]
InChI
1S/Tb
InChIKey
GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)