Merck
GF98256314
Kobalt
wire reel, 0.5m, diameter 1.0mm, hard, 99.99+%
Synonym(e):
Cobalt, CO005120
Größe auswählen
1 EA
€ 1.270,00
€ 1.270,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.270,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Co
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.93
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141710
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 1.270,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99.99%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 982-563-14
Widerstandsfähigkeit
6.24 μΩ-cm, 20°C
bp
2900 °C (lit.)
Dichte
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Co]
InChI
1S/Co
InChIKey
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kenneth M Unice et al.
Chemico-biological interactions, 216, 53-74 (2014-04-15)
An updated biokinetic model for human exposures to cobalt (Co) was developed based on a comprehensive set of human pharmacokinetics data collected from five male and five female volunteers who ingested ∼1 mg Co/day of a Co supplement for 3
Kazuhiro Yamada
Metal ions in life sciences, 13, 295-320 (2014-01-29)
The primarily function of cobalt in humans is based on its role in cobalamin (Cbl, vitamin B12). Therefore, this chapter will focus on the physiological roles of Cbl and the importance of cobalt in human health. Cbl acts as the
K Praveena et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 14(6), 4371-4376 (2014-04-18)
The Cobalt ferrite (CoFe2O4) powders were synthesized by Co-precipitation method. The as prepared ferrite powders were incorporated into a polyaniline matrix at various volumetric ratios. The as prepared composites of ferrite and polyaniline powders were characterized using X-ray diffraction (XRD)
S Dianat et al.
Chemico-biological interactions, 215, 25-32 (2014-03-13)
The parent and nanosized starch, and lipid encapsulated K6[SiW11O39Co(H2O)]·nH2O (abbreviated as SEP, LEP and SiW11Co, respectively), as potent antitumor candidates, were synthesized and characterized by FT-IR spectroscopy, ICP, TG analysis, SEM and TEM images. The results show that the SiW11Co
John J Devlin et al.
Journal of medical toxicology : official journal of the American College of Medical Toxicology, 9(4), 405-415 (2013-11-14)
Safety concerns regarding cobalt-containing metal alloy hip prosthetics (Co-HP) have resulted in product recalls, a medical device alert, and issuance of guidance for clinicians. Recently, cases of suspected prosthetic hip-associated cobalt toxicity (PHACT) from Co-HP have been reported. Although little