Merck
GF97048604
Aluminium
wire, 0.2 mm diameter, length 5 m, high purity 99.999%
Synonym(e):
AL005148
Größe auswählen
1 EA
€ 379,00
€ 379,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 379,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Al
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
26.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141702
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 379,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.999%
Form
wire
Selbstzündungstemp.
1400 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 970-486-04
Widerstandsfähigkeit
2.6548 μΩ-cm
Länge
5 m
Durchmesser
0.2 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
660.37 °C (lit.)
Dichte
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Al]
InChI
1S/Al
InChIKey
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)