Merck
GF97008767
Polyaramid
(polymetaphenylene isophthalamide), film, thickness 0.76 mm, L 5 m, coil width 63.5 mm
Synonym(e):
AR311450
Größe auswählen
1 EA
€ 931,00
€ 931,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 931,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
€ 931,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 970-087-67
Länge
5 m
Spiralbreite
63.5 mm
Dicke
0.76 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)