Merck
GF96895647
Polyoxymethylene - Copolymer
(acetal - copolymer POMC), rod, diam. 25 mm, L 1000 mm, yellow
Synonym(e):
OX307929
Größe auswählen
1 EA
€ 228,00
€ 228,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 228,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
€ 228,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 968-956-47
Länge
1000 mm
Durchmesser
25 mm
Farbe
yellow
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)