Merck
GF95868365
Kohlenstoff
foil, 150x150mm, thickness 0.125mm, rigid graphite, fine grain size, 99.95%
Synonym(e):
Aktivkohle
Größe auswählen
1 EA
€ 621,00
€ 621,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Request a Bulk Order
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 621,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
12.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141908
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 621,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Request a Bulk Order
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.95%
Form
foil
Selbstzündungstemp.
842 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 958-683-65
Widerstandsfähigkeit
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Größe × Dicke
150 × 150 mm × 0.125 mm
mp (Schmelzpunkt)
3550 °C (lit.)
SMILES String
[C]
InChI
1S/C
InChIKey
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
D J McComas et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 88(21), 9598-9602 (1991-11-01)
Global imaging of the magnetospheric charged particle population can be achieved by remote measurement of the neutral atoms produced when magnetospheric ions undergo charge exchange with cold exospheric neutral atoms. Previously suggested energetic neutral atom imagers were only able to
Christophe A Marquette et al.
Biosensors & bioelectronics, 19(5), 433-439 (2003-11-19)
A multifunctional bio-sensing chip was designed based on the electrochemiluminescent (ECL) detection of enzymatically produced hydrogen peroxide. Six different oxidases specific for choline, glucose, glutamate, lactate, lysine and urate were non-covalently immobilised on imidodiacetic acid chelating beads (glucose oxidase only)
Birtcher et al.
Physical review letters, 85(23), 4968-4971 (2000-12-02)
In situ transmission electron microscopy has been used to observe sputtered Au during Xe ion irradiation in transmission geometry. The sputtered Au was collected on an electron transparent carbon foil. Nanoparticles were observed on the collector foil after they were
Formation of Rydberg states in fast ions penetrating thin carbon-foil and gas targets.
Schiwietz et al.
Physical review letters, 59(14), 1561-1564 (1987-10-05)
I Dietrich et al.
Ultramicroscopy, 3(2), 185-189 (1978-01-01)
Radiation damage on a holey carbon foil was investigated in an electron microscope with a superconducting lens system, where the temperature of the specimen and its environment initially was 4 K. Due to an electron dose of 2 X 10(4)