Merck
GF95262396
Iron/boron/silicon
wire, 0.02 mm diameter, Fe77.5%/B 15%/Si 7.5%, length 2 m, condition metallic glass
Synonym(e):
FE845020
Größe auswählen
1 EA
€ 241,00
€ 241,00
Voraussichtliches Versanddatum12. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 241,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
€ 241,00
Voraussichtliches Versanddatum12. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 952-623-96
Länge
2 m
Durchmesser
0.02 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)