Merck
GF95236892
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 1m coil, 0.075mm thickness, annealed - condition a, precipitation hardenable
Synonym(e):
FE280300
Größe auswählen
1 EA
€ 542,00
€ 542,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 542,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
€ 542,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
annealed (condition a: precipitation hardenable)
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 952-368-92
Größe × Dicke
1 m × 0.075 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)