Merck
GF94687475
Nickel silver alloy, Cu62Ni18Zn20
foil, 100 x 100mm, 0.30mm thickness, as rolled
Synonym(e):
CU100400
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (temper - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 946-874-75
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.30 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)