Merck
GF94247770
Stainless Steel - 15-7PH alloy, FeCr15Ni7Mo2.25
foil, 50 x 50mm, 0.25mm thickness, annealed, precipitation hardenable
Synonym(e):
FE290350
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
annealed (precipitation hardenable)
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 942-477-70
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)