Wichtige Dokumente
GF94218666
Kobalt
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.009mm, 99.9%
Synonym(e):
Cobalt, CO000140
About This Item
Assay
≥99.9%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 942-186-66
Widerstandsfähigkeit
6.24 μΩ-cm, 20°C
bp
2900 °C (lit.)
Dichte
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Co]
InChI
1S/Co
InChIKey
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)