Merck
GF94196638
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
foil, 6mm disks, 0.025mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE210246
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
annealed
foil (disks)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 941-966-38
Größe × Dicke
6 mm × 0.025 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)