Merck
GF94177749
Aluminum-magnesium-silicon alloy, Al98Mg1Si0.6
5m wire, 0.25mm diameter, as drawn
Synonym(e):
AL035150
Größe auswählen
1 EA
€ 245,00
€ 245,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 245,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
€ 245,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 941-777-49
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)