Merck
GF93489609
Polyoxymethylene - Homopolymer
(acetal - homopolymer POMH), rod, diam. 25 mm, L 500 mm, white
Synonym(e):
OX317925
Größe auswählen
1 EA
€ 253,00
€ 253,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 253,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
€ 253,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 934-896-09
Länge
500 mm
Durchmesser
25 mm
Farbe
white
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)