Merck
GF93149208
Polyphenyleneoxide
PPO, PPO (modified), PPE (modified), sheet, thickness 6 mm, size 300 × 300 mm, pale gray
Synonym(e):
PH303060
Größe auswählen
1 EA
€ 213,00
€ 213,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 213,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
€ 213,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 931-492-08
Größe
300 × 300 mm
Dicke
6 mm
Farbe
pale gray
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)