Merck
GF92915578
Blei
wire reel, 0.1m, diameter 2.0mm, as drawn, 99.99+%
Synonym(e):
Blei
Größe auswählen
1 EA
€ 284,00
€ 284,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 284,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Pb
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141723
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 284,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99.99%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 929-155-78
Widerstandsfähigkeit
20.65 μΩ-cm
bp
1740 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
327.4 °C (lit.)
SMILES String
[Pb]
InChI
1S/Pb
InChIKey
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Reply: Cognitive declines after deep brain stimulation are likely to be attributable to more than caudate penetration and lead location.
Karsten Witt et al.
Brain : a journal of neurology, 137(Pt 5), e275-e275 (2014-02-20)
Min-Yi Huang et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 104, 310-316 (2014-04-15)
Lead (Pb) is a common heavy metal in the natural environment, but its concentration has been increasing alongside widespread industrial and agricultural development in China. The dark-spotted frog Pelophylax (formerly Rana) nigromaculata (Anura: Ranidae) is distributed across East Asia and
Cognitive declines after deep brain stimulation are likely to be attributable to more than caudate penetration and lead location.
Takashi Morishita et al.
Brain : a journal of neurology, 137(Pt 5), e274-e274 (2014-02-13)
Jun Yoshinaga et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 189, 223-228 (2014-04-01)
The levels of 25 elements in house dust collected from 100 general Japanese residences were measured. Factor analysis was applied on the multi-element data to explore source of Pb (median concentration 49.1 mg/kg) in house dust. Six factors were extracted
Yi Yang et al.
Toxicology letters, 227(3), 172-178 (2014-04-09)
Lead is a toxic heavy metal with many recognized adverse health side effects. The central nervous system is the main target of lead toxicity. Although many studies on lead toxicity were conducted, the mechanism of lead toxicity remains uncertain. One