Merck
GF92839281
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 2m coil, 0.25mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE240300
Größe auswählen
1 EA
€ 896,00
€ 896,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 896,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
€ 896,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 928-392-81
Größe × Dicke
2 m × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)