Merck
GF92782390
Quartz - fused
rod, 3.0 mm diameter, length 200 mm
Synonym(e):
SI617930
About This Item
UNSPSC-Code:
11101503
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 927-823-90
Länge
200 mm
Durchmesser
3.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)